4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0333-1G PC0333-25G PC0333-5G
APOSPC0333-1GEA 73 EUR
APOSPC0333-1G APOSPC0333-25G APOSPC0333-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride 97%
4-(Trifluoromethyl)benzoyl fluoride
Formel: C₈H₄F₄O
Molecular Weight: 192.11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039230
CAS-Nummer: 368-94-5