α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[1-(Trifluoromethyl)vinyl]benzene, (3,3,3-Trifluoroprop-1-en-2-yl)benzene, Alpha-(trifluoromethyl)styrene
PC0401-1G
APOSPC0401-1GEA
250
EUR
APOSPC0401-1G
α-(Trifluoromethyl)styrene 97%
α-(Trifluoromethyl)styrene
Formel:
C₉H₇F₃ Molecular Weight: 172,147 g/mol Siedepunkt: 148…148,5 °C Dichte: 1,167 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00081197 CAS-Nummer: 384-64-5 UN: 1993 ADR: 3,III |