2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(Trifluoromethoxy)-o-tolunitrile, 2-Cyano-5-(trifluoromethoxy)toluene
PC0418-1G PC0418-25G PC0418-5G
APOSPC0418-1GEA 133 EUR
APOSPC0418-1G APOSPC0418-25G APOSPC0418-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₉H₆F₃NO
Molecular Weight: 201,145 g/mol
Siedepunkt: 64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631543
CAS-Nummer: 261951-92-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III