4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Chlorocarbonyl)-2-methylbenzotrifluoride
PC0469-10G PC0469-1G PC0469-5G
APOSPC0469-10GEA 331 EUR
APOSPC0469-10G APOSPC0469-1G APOSPC0469-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₉H₆ClF₃O
Molecular Weight: 222.592 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01631602
CAS-Nummer: 261952-11-8
UN: 3265
ADR: 8 II