4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0484-1G PC0484-250MG PC0484-100MG
APOSPC0484-1GEA 638 EUR
APOSPC0484-1G APOSPC0484-250MG APOSPC0484-100MG
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
4-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₈BrF₃
Molecular Weight: 253,059 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631611
CAS-Nummer: 261952-18-5
UN: 3261
ADR: 8,III