2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0487-1G PC0487-25G PC0487-5G
APOSPC0487-1GEA 115 EUR
APOSPC0487-1G APOSPC0487-25G APOSPC0487-5G
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol 97%
2-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190.162 g/mol
Siedepunkt: 81…83 °C (3 mm Hg)
Dichte: 1.251 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366525
CAS-Nummer: 426-54-0