1H-Nonafluorobutane 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluorobutane
PC0548-10G
PC0548-25G
APOSPC0548-10GEA
377
EUR
APOSPC0548-10G
APOSPC0548-25G
1H-Nonafluorobutane 99%
1H-Nonafluorobutane
Formel:
C₄HF₉ Molecular Weight: 220,036 g/mol Siedepunkt: 14 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00272355 CAS-Nummer: 375-17-7 UN: 3163 ADR: 2.2, |