4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0552-1G PC0552-5G
APOSPC0552-1GEA 23.2 EUR
APOSPC0552-1G APOSPC0552-5G
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide 98%
4-(Trifluoromethyl)cinnamamide
Formel: C₁₀H₈F₃NO
Molecular Weight: 215,172 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03092988
CAS-Nummer: 115093-99-7