(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0586-1G PC0586-250MG
APOSPC0586-1GEA 499 EUR
APOSPC0586-1G APOSPC0586-250MG
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093000
CAS-Nummer: 127852-29-3