(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: S-OTF-PEL, (S)-1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC0587-1G PC0587-250MG PC0587-5G
APOSPC0587-1GEA 52.2 EUR
APOSPC0587-1G APOSPC0587-250MG APOSPC0587-5G
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel: C₉H₉F₃O
Molecular Weight: 190,162 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093001
CAS-Nummer: 127852-27-1