(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0588-1G
PC0588-250MG
APOSPC0588-1GEA
1320
EUR
APOSPC0588-1G
APOSPC0588-250MG
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol 97%
(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-ol
Formel:
C₉H₉F₃O Molecular Weight: 190.162 g/mol Siedepunkt: 100…102 °C Dichte: 1.249 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 96 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02684188 CAS-Nummer: 127852-24-8 |