(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0598-100MG PC0598-250MG
APOSPC0598-100MGEA 116 EUR
APOSPC0598-100MG APOSPC0598-250MG
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093003
CAS-Nummer: 127733-39-5