(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: (S)-α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine

PC0601-1G PC0601-250MG
APOSPC0601-1GEA 212 EUR
APOSPC0601-1G APOSPC0601-250MG
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine 98%
(1S)-1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
Formel: C₉H₁₀F₃N
Molecular Weight: 189,178 g/mol
Siedepunkt: 76 °C (20 mm Hg)
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093009
CAS-Nummer: 84499-73-0

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR