(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(R)-2-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, (R)-1-(2-Fluorophenyl)ethanol
PC0603-1G
PC0603-25G
PC0603-5G
APOSPC0603-1GEA
34.8
EUR
APOSPC0603-1G
APOSPC0603-25G
APOSPC0603-5G
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethan-1-ol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140.155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092991 CAS-Nummer: 162427-79-4 |