(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC0608-1G
PC0608-250MG
PC0608-5G
APOSPC0608-1GEA
0
EUR
APOSPC0608-1G
APOSPC0608-250MG
APOSPC0608-5G
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanol
Formel:
C₈H₉FO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092996 CAS-Nummer: 126534-32-5 |