(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC0611-100MG
PC0611-250MG
APOSPC0611-100MGEA
0
EUR
APOSPC0611-100MG
APOSPC0611-250MG
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
(1R)-1-(2-Fluorophenyl)ethylamine
Formel:
C₈H₁₀FN Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03092993 CAS-Nummer: 185545-90-8 UN: 2735 ADR: 8,III |