(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutyric acid
PC0620-250MG PC0620-100MG PC0620-1G
APOSPC0620-250MGEA 271 EUR
APOSPC0620-250MG APOSPC0620-100MG APOSPC0620-1G
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid 97%
(3R)-3-Hydroxy-4,4,4-trifluorobutanoic acid
Formel: C₄H₅F₃O₃
Molecular Weight: 158,076 g/mol
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093017
CAS-Nummer: 108211-36-5
UN: 3261
ADR: 8,III