4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(4-Fluorophenyl)-1-(4-nitrophenyl)prop-2-en-1-one, 4-[3-(4-Fluorophenyl)acryloyl]nitrobenzene
PC0639-1G PC0639-5G
APOSPC0639-1GEA 140 EUR
APOSPC0639-1G APOSPC0639-5G
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
4-Fluoro-4'-nitrochalcone
Formel: C₁₅H₁₀FNO₃
Molecular Weight: 271,243 g/mol
Schmelzpunkt: 203…206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00024742
CAS-Nummer: 2805-53-0