2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0655-1G PC0655-100MG
APOSPC0655-1GEA 102 EUR
APOSPC0655-1G APOSPC0655-100MG
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine 95%
2,2-Difluoro-1,3-dimethylimidazolidine
Formel: C₅H₁₀F₂N₂
Siedepunkt: 47 °C (37 mm Hg)
Schmelzpunkt: –8,7 °C
Dichte: 1,096 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD03788478
CAS-Nummer: 220405-40-3
UN: 2920
ADR: 8+3,II