Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC0657-1G PC0657-250MG
APOSPC0657-1GEA 405 EUR
APOSPC0657-1G APOSPC0657-250MG
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene 97%
Hexakis(1H,1H,7H-perfluoroheptoxy)phosphazene
Formel: C₄₂H₁₈F₇₂N₃O₆P₃
Molecular Weight: 2121.415 g/mol
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00798143
CAS-Nummer: 3830-74-8