3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC0707-5G PC0707-10G
APOSPC0707-5GEA 87 EUR
APOSPC0707-5G APOSPC0707-10G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
Formel: C₁₀H₅ClF₆O
Molecular Weight: 290.59 g/mol
Siedepunkt: 103 °C (10 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788501
CAS-Nummer: 174083-39-7
UN: 3265
ADR: 8 III