1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC0766-1G PC0766-5G
APOSPC0766-1GEA 21.9 EUR
APOSPC0766-1G APOSPC0766-5G
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
1-Bromo-1,1,2,2-tetrafluorooctane
Formel: C₈H₁₃BrF₄
Molecular Weight: 265,086 g/mol
Siedepunkt: 67…69 °C (20 mm Hg)
Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153714
CAS-Nummer: 231630-92-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR