5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(2-Formyl-4-nitrophenoxy)benzotrifluoride, 2-Formyl-4-nitro-3'-(trifluoromethyl)diphenyl ether
PC0786-10G PC0786-5G
APOSPC0786-10GEA 200 EUR
APOSPC0786-10G APOSPC0786-5G
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde 97%
5-Nitro-2-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzaldehyde
Formel: C₁₄H₈F₃NO₄
Molecular Weight: 311.213 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03001331
CAS-Nummer: 217186-14-6