2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,4-Dinitro-1-(4-fluorophenoxy)benzene
PC0814-1G
PC0814-5G
APOSPC0814-1GEA
36.4
EUR
APOSPC0814-1G
APOSPC0814-5G
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
2,4-Dinitro-4'-fluorodiphenyl ether
Formel:
C₁₂H₇FN₂O₅ Molecular Weight: 278.193 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01046749 CAS-Nummer: 1033-02-9 |