1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dibromo-4'-fluoro-3-(4-fluorophenyl)propiophenone
PC0818-1G PC0818-5G
APOSPC0818-1GEA 174 EUR
APOSPC0818-1G APOSPC0818-5G
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
1,3-Bis(4-fluorophenyl)-2,3-dibromopropan-1-one
Formel: C₁₅H₁₀Br₂F₂O
Molecular Weight: 404,044 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788525
CAS-Nummer: 497959-30-5