1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(4-Fluorobenzoyl)-4-phenylbuta-1,3-diene
PC0821-100MG
PC0821-1G
APOSPC0821-100MGEA
34.8
EUR
APOSPC0821-100MG
APOSPC0821-1G
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
1-(4-Fluorophenyl)-5-phenylpenta-2,4-dien-1-one
Formel:
C₁₇H₁₃FO Molecular Weight: 252,283 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017966 CAS-Nummer: 99646-84-1 |