2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-(Pentafluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one, 3-(Perfluorophenyl)-1-phenylprop-2-en-1-one
PC0826-1G PC0826-5G
APOSPC0826-1GEA 69.6 EUR
APOSPC0826-1G APOSPC0826-5G
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
2,3,4,5,6-Pentafluorochalcone
Formel: C₁₅H₇F₅O
Molecular Weight: 298,207 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00483321
CAS-Nummer: 15269-28-0