1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0830-1G PC0830-25G PC0830-5G
APOSPC0830-1GEA 84.6 EUR
APOSPC0830-1G APOSPC0830-25G APOSPC0830-5G
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane 97%
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethane
Formel: C₁₄H₁₂F₂
Siedepunkt: 269 °C
Schmelzpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153123
CAS-Nummer: 458-76-4