2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0833-1G PC0833-5G PC0833-25G
APOSPC0833-1GEA 102 EUR
APOSPC0833-1G APOSPC0833-5G APOSPC0833-25G
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether 97%
2-Bromo-1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl ether
Formel: C₃HBrF₆O
Molecular Weight: 246,934 g/mol
Siedepunkt: 37…38 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368667
CAS-Nummer: 2356-55-0