3-Fluoro-2-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluoro-6-methoxyiodobenzene, 3-Fluoro-2-iodophenyl methyl ether, 1-Fluoro-2-iodo-3-methoxybenzene
PC0873-1G PC0873-25G PC0873-5G
APOSPC0873-1GEA 40.6 EUR
APOSPC0873-1G APOSPC0873-25G APOSPC0873-5G
3-Fluoro-2-iodoanisole
3-Fluoro-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆FIO
Molecular Weight: 252,025 g/mol
Siedepunkt: 240 °C (746 mm Hg)
Dichte: 1,859 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03788539
CAS-Nummer: 7079-54-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III