3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Fluoro-2-methylphenyl)methanol, (3-Fluoro-o-tolyl)methanol
PC0885-10G
PC0885-1G
PC0885-5G
APOSPC0885-10GEA
109
EUR
APOSPC0885-10G
APOSPC0885-1G
APOSPC0885-5G
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
3-Fluoro-2-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₉FO Molecular Weight: 140,155 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03788542 CAS-Nummer: 500912-13-0 |