2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Cyanomethyl)-3-fluoroanisole, 2-Fluoro-6-methoxybenzyl cyanide, 2-(2-Fluoro-6-methoxyphenyl)acetonitrile
PC0905-1G PC0905-5G
APOSPC0905-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0905-1G APOSPC0905-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile 95+%
2-Fluoro-6-methoxyphenylacetonitrile
Formel: C₉H₈FNO
Molecular Weight: 165,164 g/mol
Siedepunkt: 109…110 °C (3 mm Hg)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00671772
CAS-Nummer: 500912-18-5