1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0920-25G PC0920-5G PC0920-1G
APOSPC0920-25GEA 495 EUR
APOSPC0920-25G APOSPC0920-5G APOSPC0920-1G
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene 97%
1-(Chlorodifluoromethyl)-4-(dichlorofluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₄Cl₃F₃
Molecular Weight: 263,472 g/mol
Siedepunkt: 88…89 °C (8 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368668
CAS-Nummer: 13947-95-0