2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(2-Fluoroanilino)benzoic acid, N-(2-Fluorophenyl)anthranilic acid
PC0937-1G PC0937-5G
APOSPC0937-1GEA 84.1 EUR
APOSPC0937-1G APOSPC0937-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
Formel: C₁₃H₁₀FNO₂
Molecular Weight: 231,222 g/mol
Schmelzpunkt: 186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00662257
CAS-Nummer: 54-58-0