3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC0955-1G PC0955-5G
APOSPC0955-1GEA 318 EUR
APOSPC0955-1G APOSPC0955-5G
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride 97%
3-Amino-5-bromo-4-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₇BrF₃N
Molecular Weight: 254,047 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01631688
CAS-Nummer: 232267-31-1