2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-1-bromo-1,1-difluoroethane hydrochloride
PC0973-1G PC0973-250MG
APOSPC0973-1GEA 568 EUR
APOSPC0973-1G APOSPC0973-250MG
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
2-Bromo-2,2-difluoroethylamine hydrochloride
Formel: C₂H₄BrF₂N·ClH
Molecular Weight: 196,422 g/mol
Schmelzpunkt: 201 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784274
CAS-Nummer: 1211120-17-0