1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1,1,1-trifluorobutane, 1-(Trifluoromethyl)propan-1-ol
PC0984-1G PC0984-5G
APOSPC0984-1GEA 198 EUR
APOSPC0984-1G APOSPC0984-5G
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol 97%
1,1,1-Trifluorobutan-2-ol
Formel: C₄H₇F₃O
Molecular Weight: 128,093 g/mol
Siedepunkt: 90,8…91.8 °C (752 mm Hg)
Dichte: 1,166 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00462509
CAS-Nummer: 431-36-7
UN: 1987
ADR: 3,III