Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Decafluoro(3-methylbutan-2-one), 1,1,1,3,4,4,4-Heptafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-2-one
PC0985-25G PC0985-5G
APOSPC0985-25GEA 625 EUR
APOSPC0985-25G APOSPC0985-5G
Perfluoro(3-methylbutan-2-one) 98%
Perfluoro(3-methylbutan-2-one)
Formel: C₅F₁₀O
Molecular Weight: 266.037 g/mol
Siedepunkt: 24 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784237
CAS-Nummer: 756-12-7