3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,1,2-Trifluorobut-1-en-4-ol, 4-Hydroxy-1,1,2-trifluorobut-1-ene
PC0990-5G
APOSPC0990-5GEA 473 EUR
APOSPC0990-5G
3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-ol 97%
3,4,4-Trifluorobut-3-en-1-ol
Formel: C₄H₅F₃O
Molecular Weight: 126.077 g/mol
Siedepunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784254
CAS-Nummer: 97168-13-3
UN: 1993
ADR: 3 III