(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(Perfluorocyclohexyl)methanol, (Hydroxymethyl)undecafluorocyclohexane
PC10004-1G
APOSPC10004-1GEA
66.7
EUR
APOSPC10004-1G
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
(Hydroxymethyl)perfluorocyclohexane
Formel:
C₇H₃F₁₁O Molecular Weight: 312,081 g/mol Siedepunkt: 144…146 °C Dichte: 1,7 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00126873 CAS-Nummer: 28788-68-3 |