3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Perfluoroisopropyl)ethan-1-ol, 4-Hydroxy-1,1,1,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethyl)butane
PC10065-25G PC10065-5G
APOSPC10065-25GEA 1160 EUR
APOSPC10065-25G APOSPC10065-5G
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol 95%
3,4,4,4-Tetrafluoro-3-(trifluoromethyl)butan-1-ol
Formel: C₅H₅F₇O
Molecular Weight: 214.081 g/mol
Siedepunkt: 119…121 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368670
CAS-Nummer: 90999-87-4