Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
PC10113-1G
PC10113-500MG
PC10113-5G
APOSPC10113-1GEA
302
EUR
APOSPC10113-1G
APOSPC10113-500MG
APOSPC10113-5G
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Methyl 4-[2,6-dinitro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarboxylate
Formel:
C₁₅H₉F₃N₂O₇ Molecular Weight: 386.236 g/mol Schmelzpunkt: 127…129 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568619 CAS-Nummer: 341967-63-3 |