3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1012-1G PC1012-5G
APOSPC1012-1GEA 178 EUR
APOSPC1012-1G APOSPC1012-5G
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride 97%
3-Amino-4-fluorobenzoic acid hydrochloride
Formel: C₇H₆FNO₂·ClH
Schmelzpunkt: 240…242 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06656013
CAS-Nummer: 3799-24-4