1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Carboxy-1,4-dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline
PC10120-1G PC10120-5G
APOSPC10120-1GEA 21.9 EUR
APOSPC10120-1G APOSPC10120-5G
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
1,4-Dihydro-4-oxo-6-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₃
Schmelzpunkt: 270…272 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00206334
CAS-Nummer: 641993-21-7