2-Fluoropropan-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-1-hydroxypropane
PC1014-1G PC1014-5G PC1014-250MG
APOSPC1014-1GEA 191 EUR
APOSPC1014-1G APOSPC1014-5G APOSPC1014-250MG
2-Fluoropropan-1-ol 97%
2-Fluoropropan-1-ol
Formel: C₃H₇FO
Molecular Weight: 78,085 g/mol
Siedepunkt: 115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07777178
CAS-Nummer: 3824-87-1
UN: 1987
ADR: 3,III