1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Hydroxy-5,5,5-trifluoropent-1-ene, 5,5,5-Trifluoropent-1-en-4-ol

PC1016-1G PC1016-5G
APOSPC1016-1GEA 219 EUR
APOSPC1016-1G APOSPC1016-5G
1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
1,1,1-Trifluoropent-4-en-2-ol
Formel: C₅H₇F₃O
Molecular Weight: 140,104 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C
Flammpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784256
CAS-Nummer: 77342-37-1
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR