4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1017-1G PC1017-250MG
APOSPC1017-1GEA 241 EUR
APOSPC1017-1G APOSPC1017-250MG
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
4-Methyl-5,5,5-trifluoropent-1-en-4-ol
Formel: C₆H₉F₃O
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784257
CAS-Nummer: 73893-33-1
UN: 1993
ADR: 3,III