Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC1023-1G PC1023-5G
APOSPC1023-1GEA 227 EUR
APOSPC1023-1G APOSPC1023-5G
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride 97%
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoctane)sulphonyl fluoride
Formel: C₇F₁₆O₄S
Molecular Weight: 484,112 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00155782
CAS-Nummer: 27744-59-8