Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC1024-1G PC1024-5G
APOSPC1024-1GEA 231 EUR
APOSPC1024-1G APOSPC1024-5G
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Bis(1H,1H-heptafluorobutyl)amine
Formel: C₈H₅F₁₄N
Molecular Weight: 381.11 g/mol
Siedepunkt: 138…138.5 °C (735 mm Hg)
Dichte: 1.614 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784276
CAS-Nummer: 356-08-1