2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Chloroallyl fluoride, 2-Chloroprop-2-en-1-yl fluoride

PC1025-1G PC1025-5G
APOSPC1025-1GEA 133 EUR
APOSPC1025-1G APOSPC1025-5G
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene 97%
2-Chloro-3-fluoroprop-1-ene
Formel: C₃H₄ClF
Molecular Weight: 94,515 g/mol
Siedepunkt: 43…44 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07784208
CAS-Nummer: 32804-07-2
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR